주요 문서
1.02739
Supelco
Copper(I) chloride
for analysis EMSURE® ACS
동의어(들):
Copper(I) chloride, Copper monochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩1,326,605
₩1,326,605
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩1,326,605
About This Item
실험식(Hill 표기법):
ClCu
CAS Number:
Molecular Weight:
99.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-842-9
NACRES:
NA.21
₩1,326,605
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
ACS reagent
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥97.0% (manganometric)
양식
solid
효능
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.02% Substances insoluble in acid
≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1367 °C/1013 hPa
mp
422 °C
density
4.14 g/cm3 at 25 °C
벌크 밀도
1600‑1800 kg/m3
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.02%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cu]Cl
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (manganometric): ≥ 97.0 %
Substances insoluble in acid: ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.02 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable