주요 문서
1.02441
Supelco
Pumice stone
granular
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11111610
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
for elemental analysis
Quality Level
양식
granular
입자 크기
0.8-3 mm (≥ 90%)
pH
7.5 -8.0
벌크 밀도
about 50 g/100 mL
저장 온도
no temp limit
SMILES string
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
InChI
1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3
InChI key
CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
granular for elementary analysis
분석 메모
Substances soluble in dilute hydrochloric acid (as SO₄): ≤ 5.0 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 5.0 %
Bulk density: about 50 g/100ml
Particle size (0.8 - 3 mm): ≥ 90 %
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable