주요 문서
1.02413
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
suitable for cell culture
동의어(들):
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩492,600
₩492,600
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 G
₩492,600
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NNa2O3 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
261.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106213
₩492,600
예상 입고일2025년 6월 13일세부사항
기술
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI key
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
일반 설명
for cell culture media (not for dietary use)
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable