Merck
1.02143
SAFC
Calcium phosphate
dried, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 341 (iii)
의약품 제조
동의어(들):
Calcium phosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic, Tricalcium orthophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩668,400
₩668,400
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩668,400
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ca3O8P2
CAS Number:
Molecular Weight:
310.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
E 번호:
E341 (iii)
EC 인덱스 번호:
231-840-8
₩668,400
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
Agency
BP
Ph. Eur.
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
solid
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
density
3.14 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
pharmaceutical
solid formulation
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI key
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
일반 설명
To address challenges of solid formulation manufacturing, we have developed a comprehensive product portfolio to meet with your solid dosage needs in mind. Although solid dose formulations are one of the the most established dosage forms in the pharmaceutical market, the complexity of manufacturing final drug products is becoming more and more challenging. API stability, release kinetics and bioavailability limitations, such as low API solubility, are just a few of many critical obstacles on the way to the market.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Calcium phosphate is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, calcium phosphate is primarily used as a filler/binder.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.