1.01131
Ammonium hydrogen carbonate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 503
의약품 제조
동의어(들):
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Agency
BP
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
67 hPa ( 20 °C)
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
분석
99.0-101.0% (acidimetric)
양식
solid
효능
1576 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
106 °C
응용 분야
pharmaceutical
solid formulation
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI key
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
일반 설명
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능