About This Item
59 hPa ( 20 °C)
Grade
anhydrous
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
683 °F
효능
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
불순물
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.01% 2-Propanol (GC)
≤0.01% Acetone (GC)
≤0.01% Water
≤0.05% Methanol (GC)
증발 잔류물
≤10 mg/L
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
전이 온도
flash point 12 °C
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.01 %
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.01 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C