주요 문서
1.00582
Supelco
Tungstophosphoric acid hydrate
cryst. EMPLURA®
동의어(들):
Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3[P(W3O10)4] · x H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
2880.05 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
EC 인덱스 번호:
215-682-7
NACRES:
NA.21
pH:
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
양식
solid
효능
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
손실
≤17% loss on ignition, 750 °C
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
107 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
벌크 밀도
960 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
양이온 미량물
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Pb: ≤0.005%
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Loss on ignition (750 °C): ≤ 17 %
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable