주요 문서
1.00475
Supelco
Phosphate Cell Test
photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
Spectroquant®
Quality Level
특정 분석물질
phosphate
측정 범위
0.5-25.0 mg/L (PO4-P)
1.1-57.3 mg/L (P2O5)
1.5-76.7 mg/L (PO43-)
기술
photometry: suitable
검출 방법
photometric
저장 온도
15-25°C
일반 설명
(o-phosphate) Method: photometric, PMB 0.5 - 25.0 mg/l PO₄-P 1.5 - 76.7 mg/l PO₄³⁻ 1.1 - 57.3 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
법적 정보
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1