주요 문서
1.00401
Supelco
Molybdenum(VI) oxide
extra pure
동의어(들):
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-204-7
solubility:
0.49 g/L
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
≥99.0% (precipitation titration)
양식
solid
효능
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
solubility
0.49 g/L
density
4.70 g/cm3 at 26 °C
벌크 밀도
1200 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
양이온 미량물
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.01%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
InChI key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
extra pure
분석 메모
Assay (precipitative titration)≥ 99.0 %Chloride (Cl)≤ 0.005 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.002 %Sulfate (SO₄)≤ 0.01 %Fe (Iron)≤ 0.002 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable