문서
1.00087
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Chlorine reagent Cl₂-2 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Quality Level
형태
liquid
사용
sufficient for 400 tests
특정 분석물질
chlorine
측정 범위
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
기술
photometry: suitable
density
1.079 g/cm3 at 20 °C
호환성
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
검출 방법
photometric (DPD)
저장 온도
15-25°C
일반 설명
We offer Spectroquant® bulk reagents for the determination of free and total chlorine. This article contains reagent Cl2-2 . For the determination the following articles have to be purchased in addition: Reagents 1.00086, 1.00088 (only for the determination of total chlorine) and the equipment 1.00089. More information can be found in the instruction leaflet.
법적 정보
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Preparation of a standard solution for total chlorine.
유리 염소를 위한 AQA 표준 - 유리 chlorine용 표준용액 조제
DIN EN ISO 7393에 따른 유리 Chlorine용 표준용액 조제
모두 보기
관련 콘텐츠
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
식음료 업계에서의 HACCP 소독 관리는 제품 안전의 보장과 규정 준수에 중요합니다. 머크에서는 식음료 제조를 위한 소독 관리 및 위생 모니터링 절차에 사용되는 광범위한 제품을 제공합니다.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.