Merck
1.00058
SAFC
Acetic acid
96%, EMPROVE® ESSENTIAL
의약품 제조
동의어(들):
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
60.05
Beilstein:
506007
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
제품 1.00058은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
15.2 hPa ( 20 °C)
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
liquid
autoignition temp.
463 °C
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
4-19.9 % (v/v)
농도
96%
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
117.9 °C/1013 hPa
mp
16.2 °C (lit.)
16.6 °C
전이 온도
flash point 39 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Acetic acid can be used as acidifying agent and buffer component in a variety of pharmaceutical formulations and production processes, including e.g. plasma fractionation.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
102.2 °F
Flash Point (°C)
39 °C
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.