항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat, mouse, human
제조업체/상표
Upstate®
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ACVR1C(130399)
mouse ... Acvr1C(269275)
rat ... Acvr1C(245921)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
Cytokines & Cytokine Receptors
Developmental Signaling
Growth Factors & Receptors
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable