제품명
Vitronectin, human recombinant,
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
양식
liquid
분자량
Mw 78 kDa
제조업체/상표
Upstate®
농도
1.5 mg/mL
기술
cell culture | mammalian: suitable
입력
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... VTN(7448)
일반 설명
품질
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
시험 성적서(COA)
프로토콜
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.