07-2178
Anti-Abl interactor 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Abl interactor 1, Abelson interactor 1, Abi-1, Abl-binding protein 4, AblBP4, Eps8 SH3 domain-binding protein, Eps8-binding protein, Nap1-binding protein, Nap1BP, Spectrin SH3 domain-binding protein 1, e3B1
크기 선택
₩420,921
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
About This Item
₩420,921
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
bovine ... Abi1(540815)
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Signaling
Developmental Signaling
품질
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Abl interactor 1 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Jurkat cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable