07-1493
Anti-Calcineurin Aβ Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
NFAT transcription complex cytosolic component, nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic,
calcineurin-dependent 1, nuclear factor of activated T-cells, cytosolic component 1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mammals (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PPP3CB(5532)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
품질
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin Aβ on 10 µg of human brain lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
remain unfrozen. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
분석 메모
Human brain lysate
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable