항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse
제조업체/상표
Upstate®
기술
ChIP: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HIST2H2AC(8338)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Recommend Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139), clone JBW301, catalog #05-636.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
품질
Western Blot Analysis:
1:1000-1:5000 dilutions of this lot detected Histone H2A (acidic patch) in acid extracts from HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
For maximum recovery of product, centrifuge the vial after thawing and prior to removing the cap. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
분석 메모
HeLa cell extract.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable