종 반응성
human, rat, mouse
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... UBL5(59286)
일반 설명
NF-κB, c-Jun, cyclin D1, and β-catenin.
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1