06-519-AF488
Anti-phospho-CREB (Ser133) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
동의어(들):
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 (pSer133), cAMP-responsive element-binding protein 1 (pSer133), CREB-1 (pSer133), CREB-A (pSer133), htCREB (pSer133), CREB-B (pSer119)
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
ALEXA FLUOR™ 647
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human, rat, mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology)
기술
immunofluorescence: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer133)
유전자 정보
human ... CREB1(1385)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
품질
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected phospho-CREB (Ser133) in rat brain tissue.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable