06-429-I
Anti-IGF-IRα subunit Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, IGF-I receptor, CD221, Insulin-like growth factor 1 receptor alpha chain, Insulin-like growth factor 1 receptor beta chain, IGF-IRα subunit
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
chicken
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgY
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IGF1R(3480)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry Analysis: 2.0 µg/mL from a representative lot detected IGF-IRα subunit in human IGF-IR-expressing C4 cells.
Signaling
Signaling Neuroscience
품질
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected IGF-IRα subunit in 10 µg of human IGF-IR-expressing murine fibroblast LISN C4 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable