클론
6BG10, monoclonal
종 반응성
mouse, human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FXR1(8087)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used in an independent laboratory in immunoprecipitation. Siomi, M., et al. (1996). Molecular and Cellular Biology. 3825-3832.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Developmental Signaling
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected FXR1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable