05-1076
Anti-c-Jun Antibody, clone 6E4.4
clone 6E4.4, from mouse
동의어(들):
JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JUN N-terminal kinase, Stress-activated protein kinase JNK1, c-Jun N-terminal kinase 1, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-activated pro
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6E4.4, monoclonal
종 반응성
mouse, human, rat
포장
antibody small pack of 25 μg
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
rat ... Jun(24516)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: Confocal fluorescent analysis of HeLa, C2C12, and A431 cells using anti-c-Jun, clone 6E4.4 mouse monoclonal antibody (see page 2).
품질
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected c-Jun on 15 µg of NIH/3T3 cell lysate.
표적 설명
Multiple bands may be visible, indicating various phosphorylation states.
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
NIH/3T3 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable