04-889
Anti-Src Antibody, clone N6L, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone N6L, from rabbit
동의어(들):
proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, protooncogene SRC, Rous sarcoma, tyrosine kinase pp60c-src, tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene
homolog, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral onco
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
N6L, monoclonal
종 반응성
human
기술
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SRC(6714)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
품질
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
분석 메모
Included positive antigen control of non-stimulated A431 lysate (Cat. No. 12-301). Add 2.5 μL of 2-mercaptoethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable