04-1530
Anti-MDM2 Antibody, clone 3G9
clone 3G9, from mouse
동의어(들):
Double minute 2 protein, Mdm2 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein (mouse), Oncoprotein Mdm2, double minute 2, human homolog
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3G9, monoclonal
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology)
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MDM2 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
MCF-7 cell lysate
기타 정보
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable