04-1460
Anti-PRMT5 Antibody, clone 23C7
clone 23C7, from mouse
동의어(들):
72 kDa ICln-binding protein, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5, Jak-binding protein 1, SKB1 homolog, SKB1 homolog (S. pombe), Shk1 kinase-binding protein 1 homolog, protein arginine methyltransferase 5, skb1 (S. pombe) homolog
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
23C7, monoclonal
종 반응성
human
기술
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRMT5(10419)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Histone Modifying Proteins
RNA Metabolism & Binding Proteins
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PRMT5 on 10 µg of K562 cell lysate.
표적 설명
결합
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable