추천 제품
Grade
for protein analysis
Quality Level
설명
analytes available: IgE
특징
accuracy Minimum of 5 samples spiked with acceptable recovery between 86-89%.
종 반응성
human
기술
single molecule counting: suitable
동형
IgE
일반 설명
특이성
성분
분석 메모
법적 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
단일분자계수 (Single Molecule Counting, SMC®) 기술을 사용한 초고감도 분석 기술 개요를 살펴보십시오. 이에는 해당 기술의 워크플로, 바이오마커 감지 플랫폼, 연구 영역, 고감도 SMC 검사의 장점 등이 포함되어 있습니다.
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.