주요 문서
MAT309668371
Matrix Scientific
N-(2-Furylmethyl)-3-methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)-butanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
N-(2-furylmethyl)-3-methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)butanamide
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c1-11(2)13(16-7-3-4-8-16)14(17)15-10-12-6-5-9-18-12/h3-9,11,13H,10H2,1-2H3,(H,15,17)
InChI key
CFYUXIPCYMGMMA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058414.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058414.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)