주요 문서
MAT180692540
Matrix Scientific
4-[(4-Isopropylphenoxy)methyl]piperidinehydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.81
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
4-[(4-isopropylphenoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23NO.ClH/c1-12(2)14-3-5-15(6-4-14)17-11-13-7-9-16-10-8-13;/h3-6,12-13,16H,7-11H2,1-2H3;1H
InChI key
MZEGDJHSCCVSTK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023114.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023114.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)