가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
N-[4-(hydrazinocarbonyl)phenyl]propanamide
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c1-2-9(14)12-8-5-3-7(4-6-8)10(15)13-11/h3-6H,2,11H2,1H3,(H,12,14)(H,13,15)
InChI key
XWUCHDVMSRWTCX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023945.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023945.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: