주요 문서
MAN375326488
Manchester Organics
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butanamine
Inchi Code
1S/C4H6F5N/c5-3(6,1-2-10)4(7,8)9/h1-2,10H2
InChI key
QPURPAZMWFFRHE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y32268
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)