주요 문서
LIF947290447
Life Chemicals Inc.
1-N-(1-methylpiperidin-4-yl)benzene-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
N~1~-(1-methyl-4-piperidinyl)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-15-8-6-10(7-9-15)14-12-5-3-2-4-11(12)13/h2-5,10,14H,6-9,13H2,1H3
InChI key
ZXONFSGVQZHXDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)