주요 문서
LIF458787013
Life Chemicals Inc.
1-[(2-methylphenyl)methyl]piperidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-(2-methylbenzyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-15-8-6-13(14)7-9-15/h2-5,13H,6-10,14H2,1H3
InChI key
WFONBGLNOUINIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)