주요 문서
LIF432341656
Life Chemicals Inc.
1-isopropyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-isopropyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-5(2)11-6(3)4-7(10-11)8(9)12/h4-5H,1-3H3
InChI key
NUQFWNQEWXKIOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)