주요 문서
ENAH95E740F2
Enamine
1-ethyl-N-methylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-ethyl-N-methylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-3-9-5-4-7(6-9)8-2;;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChI key
KOOFOBCJQGOESE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20883716
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20883716
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)