주요 문서
ENAH95E7403F
Enamine
N-phenylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
N-phenyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.ClH/c15-12(11-8-4-5-9-13-11)14-10-6-2-1-3-7-10;/h1-3,6-7,11,13H,4-5,8-9H2,(H,14,15);1H
InChI key
SPFSWFBVIGZJBX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12331658
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12331658
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)