가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
(3-iodo-4-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-7-5-10-4-2-6(7)1-3-9/h2,4-5H,1H2
InChI key
CGIWUSNKZVMZKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504619
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504619
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: