주요 문서
ENAH93E75BFA
Enamine
N-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
153-155
Iupac Name
N-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-tetraazol-5-amine
Inchi Code
1S/C9H11N5/c1-7-5-3-4-6-8(7)14-9(10-2)11-12-13-14/h3-6H,1-2H3,(H,10,11,13)
InChI key
VJVCEIBVIWOESW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25406323
Melting Point
153-155
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25406323
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)