주요 문서
ENAH93E73F45
Enamine
6-bromohex-2-yne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
6-bromo-2-hexyne
Inchi Code
1S/C6H9Br/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H2,1H3
InChI key
SRGQSRAWFLVYQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964831
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)