가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-7-cyclopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H7BrClN3/c10-6-3-14(5-1-2-5)9-7(6)8(11)12-4-13-9/h3-5H,1-2H2
InChI key
BKGODYPOEHAAMY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445288
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445288
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: