주요 문서
ENAH5802F26F
Enamine
4-ethyl-5-phenylpyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
4-ethyl-5-phenylpyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C12H13N3/c1-2-11-10(8-14-12(13)15-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H2,13,14,15)
InChI key
OZMWQNXKYWHOAK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4369601
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4369601
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)