주요 문서
ENAH5802F1B3
Enamine
2-amino-1-(piperidin-1-yl)butan-1-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.72
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-amino-1-(piperidin-1-yl)butan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O.ClH/c1-2-8(10)9(12)11-6-4-3-5-7-11;/h8H,2-7,10H2,1H3;1H
InChI key
LWDCAXYCUKBDPZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356390
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356390
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)