가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-(cyclobutyloxy)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c10-7-4-5-11-9(6-7)12-8-2-1-3-8/h4-6,8H,1-3H2,(H2,10,11)
InChI key
BQBXFZIOLSLTPY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257604
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: