가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
152-154
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
DEPALZAXAXCTLH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729074
Melting Point
152-154
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729074
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: