주요 문서
ENA497374889
Enamine
5-ethyl-6-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
5-ethyl-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c1-2-9-8-11(15)13-14-12(9)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3,(H,13,15)
InChI key
GQBIHHHKZBNQBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253290
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253290
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)