주요 문서
ENA423210240
Enamine
2-chloro-N-(1-cyanocyclobutyl)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-chloro-N-(1-cyanocyclobutyl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-6(9)7(12)11-8(5-10)3-2-4-8/h6H,2-4H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
IZPUZLWTNAIMPQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173113
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173113
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)