주요 문서
ENA405194317
Enamine
5-cyclopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
5-cyclopropyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c15-12-7-8-14(9-5-6-9)11-4-2-1-3-10(11)13-12/h1-4,9H,5-8H2,(H,13,15)
InChI key
DREUVCCPWCNFRY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133677
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133677
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)