주요 문서
ENA346975394
Enamine
4-[2-(3-methylpyrrolidin-1-yl)ethoxy]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
4-[2-(3-methyl-1-pyrrolidinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-11-6-7-15(10-11)8-9-16-13-4-2-12(14)3-5-13/h2-5,11H,6-10,14H2,1H3
InChI key
YLHBEZCQRXWMKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96683
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96683
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)