주요 문서
ENA308583600
Enamine
1-(4-chlorophenyl)-2-(piperazin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
311.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-2-(1-piperazinyl)ethanone dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O.2ClH/c13-11-3-1-10(2-4-11)12(16)9-15-7-5-14-6-8-15;;/h1-4,14H,5-9H2;2*1H
InChI key
IDCPISRQBGJFNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67062
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67062
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)