주요 문서
ENA296275430
Enamine
(2-aminoethyl)(2-methoxyethyl)methylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
N~1~-(2-methoxyethyl)-N~1~-methyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C6H16N2O/c1-8(4-3-7)5-6-9-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
VZROIUNAVVHTDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65690
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65690
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)