주요 문서
ENA161669249
Enamine
1-(3-phenylpropanoyl)piperidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-(3-phenylpropanoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c17-14(7-6-12-4-2-1-3-5-12)16-10-8-13(9-11-16)15(18)19/h1-5,13H,6-11H2,(H,18,19)
InChI key
WQOSVYASWDJHLK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36481
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36481
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)