주요 문서
COMH039FD3AE
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Dichloro-N-cyclopropylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2,3-dichloro-N-cyclopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H9Cl2NO/c11-8-3-1-2-7(9(8)12)10(14)13-6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2,(H,13,14)
InChI key
RZPOEUNYNZFFLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1996
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1996
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)